Learn More
Fisherbrand™ Combs for SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units, 2mm Thick
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
16
2 Prep, 2 Marker
4 Prep, 2 Marker
8
Volume (sistema metrico) di campione:
20 μL
23 μL
27 μL
36 μL
50 μL
96 μL
180 μL
405 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
- Maximises sample volume
- Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid comb back prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
- 8-sample and 12-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
| Colore | Blue |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 16 |
| Quantità | 1 Each |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Volume (sistema metrico) di campione | 20 μL |