Learn More
Fisherbrand™ Combs for Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis, 1mm Thick
Codice prodotto. 11827813 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
18
24
30
36
5
Volume (sistema metrico) pozzetto:
20 μL
25 μL
35 μL
40 μL
50 μL
100 μL
200 μL
1500 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11827813
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis units.
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Supplied as standard
  • 18-sample and 36-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis Units
Tipo Comb
N. di pozzetti 10
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Volume (sistema metrico) pozzetto 100 μL