Learn More
Fisherbrand™ Combs for Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis, 1mm Thick
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
18
24
30
36
5
Volume (sistema metrico) pozzetto:
20 μL
25 μL
35 μL
40 μL
50 μL
100 μL
200 μL
1500 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis Units |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 10 |
| Quantità | 1 Each |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 100 μL |