Learn More
Fisherbrand™ Compartmentalized Petri Dishes
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Tri Dish, Y-Plate
Dimensione della confezione:
pezzi 600
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Stackable |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Tri Dish, Y-Plate |
| Bordi | Raised Ridge |
| Imballaggio | 24/Sleeve, 25 Sleeves/Cs. |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 65 mm |