Learn More
Fisherbrand™ Cooling Block
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.2 mL PCR tube strips
1 to 2 mL cryogenic vials
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 to 2 mL cryogenic vials |
| Colore | Black |
| Materiale | Aluminum |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | null |
| Capacità | 30 (1 to 2 mL Cryogenic Vials) |
| Product Type | Cryo Block |
| Quantità | 1 |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -122.8°F |
| Temperature Range (Metric) | -86°C |
| Vedi altri risultati |