Learn More
Fisherbrand™ Contenitori per la conservazione di fiale criogeniche
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11798029 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
5 mL Cryo Vials
Flaconi criogenici filettati da 1.2 a 2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 4
Codice prodotto. 11798029
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for ultra-low temperature storage of both internally and externally threaded cryogenic vials
Suitable for ultra-low temperature storage of both internally and externally threaded cryogenic vials
  • 81-Place white polycarbonate storage boxes
  • Use in mechanical freezers and liquid nitrogen Dewars
  • Cover is printed with a 9 x 9 numbered grid for inventory purposes
  • Stackable
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Materiale Polycarbonate
Forma Square
Tipo Cryo Storage Box
Da utilizzare con (applicazione) For ultra-low temperature storage of both internally and externally threaded cyrogenic vials
Capacità 5 mL Cryo Vials
Array di provette 9 x 9
Dimensioni (L x P x A) 5.25 x 5.25 x 3.75 in. (13.3 x 13.3 x 9.5 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Altezza (sistema metrico) 9.5 cm