Learn More
Fisherbrand™ Contenitori per la conservazione di fiale criogeniche
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
5 mL Cryo Vials
Flaconi criogenici filettati da 1.2 a 2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 4
Descrizione
Suitable for ultra-low temperature storage of both internally and externally threaded cryogenic vials
- 81-Place white polycarbonate storage boxes
- Use in mechanical freezers and liquid nitrogen Dewars
- Cover is printed with a 9 x 9 numbered grid for inventory purposes
- Stackable
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Materiale | Policarbonato |
| Forma | Square |
| Tipo | Scatola di conservazione per congelatore |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per stoccaggio a temperatura ultra bassa di flaconi criogenici a filettatura interna ed esterna |
| Capacità | Flaconi criogenici filettati da 1.2 a 2 ml |
| Array di provette | 9 x 9 |
| Dimensioni (L x P x A) | 5.25 x 5.25 x 2 pollici (13.3 x 13.3 x 5 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.25 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 13.3 cm |
| Vedi altri risultati |