Learn More
Fisherbrand™ Contenitori per la conservazione di fiale criogeniche
Suitable for ultra-low temperature storage of both internally and externally threaded cryogenic vials
35.20€ - 510.64€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Polycarbonate |
Forma | Square |
Tipo | Cryo Storage Box |
Da utilizzare con (applicazione) | For ultra-low temperature storage of both internally and externally threaded cyrogenic vials |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11788029
|
Fisherbrand™
|
2 in. | 5 cm | Flaconi criogenici filettati da 1.2 a 2 ml |
37.75€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11798029
|
Fisherbrand™
|
3.75 in. | 9.5 cm | 81 Places |
35.20€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12912431
|
Fisherbrand™
|
3.75 in. | 9.5 cm | 81 Places |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12902431
|
Fisherbrand™
|
2 in. | 5 cm | Flaconi criogenici filettati da 1.2 a 2 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Suitable for ultra-low temperature storage of both internally and externally threaded cryogenic vials
- 81-Place white polycarbonate storage boxes
- Use in mechanical freezers and liquid nitrogen Dewars
- Cover is printed with a 9 × 9 numbered grid for inventory purposes
- Stackable
- Autoclavable
Specifica
White | |
Square | |
For ultra-low temperature storage of both internally and externally threaded cyrogenic vials | |
5.25 in. | |
5.25 in. |
Polycarbonate | |
Cryo Storage Box | |
9 x 9 | |
13.3 cm | |
13.3 cm |