Learn More
Hellma Cylindrical Cells
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Cylindrical cells have a filler neck and tapered PTFE stopper (two necks and stoppers on 50 and 100mm lightpath cells).
- Uniform diameter of 22mm
- Available with Suprasil™ quartz or near-UV glass windows
Specifica
Specifica
| Materiale | Suprasil |
| Include | Suprasil quartz window; One stopper |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |