Learn More
Fisherbrand™ Piastre per pesatura in alluminio monouso con lati scanalati
Codice prodotto. p-88509 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
60 mL
75 mL
200 mL
500 mL
Diametro (sistema metrico) parte superiore interna:
43 mm
62 mm
64 mm
109 mm
180 mm
Diametro (sistema metrico) base interna:
40 mm
46 mm
59 mm
77 mm
137 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 50
Codice prodotto. 11729418
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Useful as evaporating and general utility dishes
Fisherbrand™ Disposable Aluminum Dishes with Fluted Sides are inexpensive enough for single use; useful as evaporating and general utility dishes
Larger sizes are ideal for food processing applications.
  • Made of lightweight aluminum
  • Flat bottoms
  • Fluted or slightly fluted sides
  • Flanged rims
Tekniske data
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Monouso
Materiale Alluminio
Forma Piatta
Tipo Piastra per pesatura
Da utilizzare con (applicazione) Utili come piastre di evaporazione e per uso generico
Diametro (sistema metrico) base interna 40 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore interna 43 mm
Diametro (sistema metrico) 40 mm (Inner Base), 43 mm (Inner Top)
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.