Learn More
Fisherbrand™ Vassoi per pesatura/essiccazione in alluminio monouso
Per pesatura, essiccazione e altri usi comuni. Compatibilità con la maggior parte delle bilance e degli analizzatori di umidità più diffusi. Possibilità di scegliere tra vassoi del diametro di 10.9 cm e di 12.2 cm.
213.22€ - 413.00€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Monouso | Single-use |
Materiale | Aluminum |
Forma | Circular |
Tipo | Weighing Pan |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore interna | Altezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore interna | Altezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11764059
|
Fisherbrand™
|
122 mm | 5.1 mm | 50 mL |
413.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11754059
|
Fisherbrand™
|
122 mm | 31 mm | 60 mL |
213.22€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
I piatti di pesatura/essiccazione monouso in alluminio Fisherbrand™ costituiscono una scelta vantaggiosa ed affidabile per applicazioni di laboratorio monouso. Per pesatura, essiccazione e altri usi comuni. Compatibilità con la maggior parte delle bilance e degli analizzatori di umidità più diffusi. Possibilità di scegliere tra vassoi del diametro di 10.9 cm e di 12.2 cm.
- Piatti di pesatura per uso generico indicati anche per erogazione, conservazione, evaporazione ed essiccazione
- Compatibili con la maggior parte delle bilance e degli analizzatori di umidità più diffusi, tra cui:
- Ohaus™, Mettler Toledo™, Sartorius™, Denver Instrument™ e altri
- In robusto alluminio per resistere ai più comuni utilizzi in laboratorio
- Possibilità di scelta tra:
- Piatti da 10.9 cm (4.25 in.) con lati leggermente scanalati e bordo in rilievo
- Piatti da 12.2 cm (4.75 in.) con parte superiore piatta
Specifica
Flat | |
Aluminum | |
Weighing Pan |
Single-use | |
Circular | |
General purpose |