Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con estremità piatta
Codice prodotto. 11507413 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
6 mL
10 mL
13 mL
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
36 mL
55 mL
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 11507413
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Queste provette sono ideate per colture di tessuti e per applicazioni di chimica clinica. Le provette monouso Fisherbrand™ con fondo piatto sono in vetro borosilicato per ridurre variazioni di pH e potenziali contaminazioni dovute al vetro sodico-calcico.
  • 10 and 12mm O.D. sizes are available
  • Packaged in shrink-wrapped trays of 125 or 250 to prevent contamination or breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Tipo di design Liscio
Capacità (sistema metrico) 55 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Vetro borosilicato
Monouso
Da utilizzare con Per coltura di tessuti e chimica clinica
Imballaggio Vassoio termoretraibile
Con bordo
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Tipo di chiusura KIM-KAP
Product Type Disposable Culture Tube