Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con estremità piatta
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
6 mL
10 mL
13 mL
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
36 mL
55 mL
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
Queste provette sono ideate per colture di tessuti e per applicazioni di chimica clinica. Le provette monouso Fisherbrand™ con fondo piatto sono in vetro borosilicato per ridurre variazioni di pH e potenziali contaminazioni dovute al vetro sodico-calcico.
- Premium quality tubes with sturdy, uniform bottoms and consistent lengths.
- Approximate wall thickness is 0.6mm
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Fondo uniforme |
| Descrizione | Provetta per coltura |
| Capacità (sistema metrico) | 28 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con | Indicato per procedure di lavaggio cellule |
| Quantità | Confezione da 500 |
| Diametro (sistema metrico) | 18 mm |