Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con tappo a vite in polipropilene
Codice prodotto. 11557413
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
Quantità:
250/Tray
250/vassoio
500/Tray
Confezione da 1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 11557413
Marca: Fisherbrand™ 73750M101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides chemical stability and biological inertness of hard, borosilicate glass at price of disposable tubes
  • Natural linerless polypropylene screw cap
  • With marking spot
Ideal for tissue culture, bacteriology, clinical chemistry, blood typing, and crossmatching procedures
Order Info
Confezionato in vassoi da 250 o 500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass
Monouso Single-use
Da utilizzare con Provides chemical stability and biological inertness of hard, borosilicate glass at price of disposable tubes
Tipo di etichetta Marking Spot
Imballaggio Tray
Quantità 250/Tray
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Disposable Culture Tube