Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con tappo a vite in polipropilene
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
Quantità:
250/Tray
250/vassoio
500/Tray
Confezione da 1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
Provides chemical stability and biological inertness of hard, borosilicate glass at price of disposable tubes
- Natural linerless polypropylene screw cap
- With marking spot
Ideal for tissue culture, bacteriology, clinical chemistry, blood typing, and crossmatching procedures
Order Info
Confezionato in vassoi da 250 o 500
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con | Provides chemical stability and biological inertness of hard, borosilicate glass at price of disposable tubes |
| Tipo di etichetta | Marking Spot |
| Imballaggio | Tray |
| Quantità | 250/Tray |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 20 mm |
| Vedi altri risultati |