Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con tappo a vite in polipropilene
Codice prodotto. p-196656
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
Quantità:
250/Tray
250/vassoio
500/Tray
Confezione da 1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 11527413
Marca: Fisherbrand™ 73750M99
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides chemical stability and biological inertness of hard, borosilicate glass at price of disposable tubes
  • Natural linerless polypropylene screw cap
  • With marking spot
Ideal for tissue culture, bacteriology, clinical chemistry, blood typing, and crossmatching procedures
Order Info
Confezionato in vassoi da 250 o 500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Natural
Materiale chiusura Polipropilene
Descrizione Provetta per analisi
Capacità (sistema metrico) 12 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro borosilicato
Monouso
Da utilizzare con Coltura di tessuti, batteriologia, chimica clinica, tipizzazione dei gruppi sanguigni e procedure di compatibilità incrociata.; Coltura tissutale, batteriologia, chimica clinica, tipizzazione del sangue e procedure di compatibilità crociata.
Include Tappo
Tipo di etichetta Area per marcatura
Imballaggio Vassoio; Vassoi termoretraibili
Quantità Confezione da 1000
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura
Product Type Disposable Culture Tube