Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con estremità filettata
Codice prodotto. 11537423 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 ml
12 ml
16 ml
20 mL
25 ml
30 mL
36 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Tipo di etichetta:
Area per marcatura
Marking Spot
Nessuno
None
Dimensioni filo:
13-415
15-415
18-415
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 11537423
Available with or without marking spot
  • Round bottom
  • Without caps
Order Info
Forniti in vassoi con ripiani termoretratti da 500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E438, Type I, Class B
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass
Monouso Single-use
Da utilizzare con For tissue culture work and general bacteriological use
Tipo di etichetta Marking Spot
Imballaggio Tray
Dimensioni filo 15-415
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura Not Included
Product Type Disposable Culture Tube