Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con estremità filettata
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 ml
12 ml
16 ml
20 mL
25 ml
30 mL
36 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Tipo di etichetta:
Area per marcatura
Marking Spot
Nessuno
None
Dimensioni filo:
13-415
15-415
18-415
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM E438, Tipo I, Classe B |
| Capacità (sistema metrico) | 12 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con | Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali |
| Tipo di etichetta | Area per marcatura |
| Imballaggio | Vassoio |
| Dimensioni filo | 15-415 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |