Learn More
Fisherbrand™ Disposable Divided Well Pipette Basins
Codice prodotto. p-4893799 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Imballaggio:
10/Bag
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 16666015
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disposable basins offer convenience, fast cleanup
  • Easy-pour corners for quick disposal of excess sample solution
  • Gamma-irradiated sterilized basins
  • Packaged in easy-to-open bags to reduce contamination risks
  • Divided well design allows for the pipetting of two reagents at the same time
  • Dimensions: 5.7L × 2.4W × 0.8 in.H (14.5 × 6.3 × 2.1cm)
Specifica
Descrizione Gamma-irradiated sterilized
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Dimensioni (L x P x A) 5.7 x 2.4 x 0.8 in. (14.5 x 6.3 x 2.1cm)
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Tipo Pipetting Reservoir
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Altezza (sistema metrico) 2.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.5 cm
Imballaggio Individually Wrapped
Larghezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.3 cm