Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro Flint con estremità piatta
Codice prodotto. 15125134 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
4 mL
6 mL
10 mL
11 mL
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
Quantità:
125/Tray
250/Tray
250/Vassoio
Confezione da 1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 15125134
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specially annealed to reduce breakage along stress point
  • Round bottom
  • Smooth top and bottom to prevent cuts
Order Info
Confezionato in vassoi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro “flint”
Monouso
Da utilizzare con Ricottura specifica per ridurre il rischio di rottura nel punto di sollecitazione
Tipo di etichetta Nessuno
Imballaggio Vassoio
Quantità 250/Vassoio
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Tipo di chiusura KIM-KAP
Product Type Disposable Culture Tube