Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro Flint con estremità piatta
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
4 mL
6 mL
10 mL
11 mL
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
Quantità:
125/Tray
250/Tray
250/Vassoio
Confezione da 1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
Specially annealed to reduce breakage along stress point
- Round bottom
- Smooth top and bottom to prevent cuts
Order Info
Confezionato in vassoi
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Flint Glass |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con | Specially annealed to reduce breakage along stress point |
| Tipo di etichetta | None |
| Imballaggio | Tray |
| Quantità | 250/Tray |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Vedi altri risultati |