Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro Flint con estremità piatta
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
4 mL
6 mL
10 mL
11 mL
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
Quantità:
125/Tray
250/Tray
250/vassoio
Confezione da 1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
Specially annealed to reduce breakage along stress point
- Round bottom
- Smooth top and bottom to prevent cuts
Order Info
Confezionato in vassoi
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 23 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Vetro “Flint” |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con | Ricottura specifica per ridurre il rischio di rottura nel punto di sollecitazione |
| Tipo di etichetta | Nessuno |
| Imballaggio | Vassoio |
| Quantità | 250/vassoio |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Vedi altri risultati |