Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro “Flint” con estremità piatta
Specially annealed to reduce breakage along stress point
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Peso : 0.50000kg
Beschreibung
Specially annealed to reduce breakage along stress point
- Round bottom
- Smooth top and bottom to prevent cuts
Spezifikation
1 mL | |
50 mm | |
Rotondo | |
Ricottura specifica per ridurre il rischio di rottura nel punto di sollecitazione | |
Vassoio | |
Non-sterile | |
Disposable Culture Tube |
KIM-KAP | |
Vetro “flint” | |
Sì | |
Nessuno | |
Confezione da 1000 | |
6 mm |