Learn More
Fisherbrand™ Cuffia pieghettata monouso in polietilene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Size:
24 in.
Descrizione
Single-use cap provides basic protection
- Disposable
- 14gsm polypropylene
- Dia.: 21 in. (53.3cm) or 24 in. (60.9cm)
- Latex-free
- Choice of Blue or White
Specifica
Specifica
| Materiale | Polipropilene |
| Colore | Blu |
| Monouso | Sì |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 21 in. |
| Dimensioni (sistema metrico) | 53.3 cm |
| Diametro (sistema imperiale) | 21 pollici |
| Diametro (sistema metrico) | 53.3 cm |