Learn More
Fisherbrand™ Cuffia pieghettata monouso in polietilene
Codice prodotto. p-4681878 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Size:
24 in.
Codice prodotto. 15491932
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Il tappo monouso offre una protezione di base
Single-use cap provides basic protection
  • Disposable
  • 14gsm polypropylene
  • Dia.: 21 in. (53.3cm) or 24 in. (60.9cm)
  • Latex-free
  • Choice of Blue or White
Specifica
Materiale Polipropilene
Colore Blu
Monouso
Dimensioni (sistema imperiale) 21 in.
Dimensioni (sistema metrico) 53.3 cm
Diametro (sistema imperiale) 21 pollici
Diametro (sistema metrico) 53.3 cm