Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots in Laser Sheets
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Orange
Purple
Red
Yellow
Diametro (sistema metrico):
9.55 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
20 fogli
25 fogli
Descrizione
The labels can be printed on and will not bleed. Perfect for distinguishing amongst various specimens.
Specifica
Specifica
| Colore | Orange |
| Formato | Sheet |
| Product Type | Dot Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | 0.5 to 1.5mL tubes |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.37 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 9.55 mm |