Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots in Laser Sheets
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17867191 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Orange
Purple
Red
Yellow
Diametro (sistema metrico):
9.55 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
20 fogli
25 fogli
Codice prodotto. 17867191
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Come in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
The labels can be printed on and will not bleed. Perfect for distinguishing amongst various specimens.
Specifica
Colore Purple
Formato Sheet
Product Type Dot Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) 0.5 to 1.5mL tubes
Diametro (sistema imperiale) 0.37 in.
Diametro (sistema metrico) 9.55 mm