Learn More
Fisherbrand™ Dropper Bulb
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-46797 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 12397579
Marca: Fisherbrand™ HS20629A
Edge
Make dispensing easier with Fisherbrand Dropper Bulbs. These bulbs, made of blue silicone come in two sizes for more convenience in the lab.
Make dispensing easier with Fisherbrand Dropper Bulbs. These bulbs, made of silicone rubber, come in two sizes for more convenience in the lab.
  • Made of silicone rubber
  • 1 mL capacity, 43 mm L x 13 mm OD (5 mm hole dia.)
  • Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Specifica
Punte compatibili 1 mL
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blu
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pasteur Pipette, Small Pipette, Medicine Dropper
Tipo di impugnatura Round
Materiale Silicone Rubber
Modello Bulb
Numero di canali 1
Sterilità Non-sterile
Tipo Bulb Dropper
Volume (sistema metrico) 1 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pasteur pipets, small-volume pipets and medicine droppers
Lunghezza (sistema metrico) 7 mm
Diametro (sistema imperiale) apertura 0.265 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 6.7 mm