Learn More
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polietilentereftalato Easy Reader™
Codice prodotto. 11839650 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
50 mL
Graduazioni:
0.5 mL
5 mL
Diametro (sistema metrico):
17 mm
28 mm
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
119 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11839650
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In PET per garantire trasparenza. Le provette da centrifuga in polietilene tereftalato Fisherbrand™ Easy Reader™ dispongono di graduazioni facilmente leggibili.
Fisherbrand™ Easy Reader™ Conical Polyethylene Terephthalate Centrifuge Tubes provide easy to read graduations. Manufactured with PET for crystal clarity.
  • Nonpyrogenic
  • Conical bottoms
  • Large labeling area
  • Plug-seal closure
  • With black graduations and white marking area
  • 50mL Tubes (cat. no. 05-539-10) are graduated in 5mL increments from 5 to 50mL
  • The recommended working temperature range for polypropylene and PET is the same (0 to 40°C)
Note:  Polyethylene Terephthalate (PET) tubes are not resistant to solvents such as phenol, as are polypropylene tubes.
Order Info
Confezionato in rack in schiuma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità 95 kPa
Diameter (English) Outside 2.1 in.
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale PET
Include Black graduations
N. per custodia 500
Imballaggio In rack
Sterilità Sterile
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Plug
Writing Area White Marking Spot
Diametro (sistema metrico) 28 mm
Graduazioni 5 mL
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 3600 x g