Learn More
Fisherbrand™ Pipette a volume regolabile Elite™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4249384 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
1 to 10 mL
2 to 20 μL
5 - 50 μl
Da 0.2 a 2 μl
Da 0.5 a 5 ml
Da 10 a 100 μl
Da 20 a 200 μl
da 0.5 a 5 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11815762
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
  • Fully autoclavable — entire pipette can be steam autoclaved
  • Soft-touch tip ejection — a gearing mechanism reducing tip ejection force up to 50%
  • Ergonomic comfortable lightweight handle — comfortable grip and effortless tip attachment
  • Optimal fit with SureOne™ pipette tips — best pipetting performance
  • Super blow-out piston — creates 150% bigger air push than conventional piston for delivery of the micro size drops
Warranty
Tre anni.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy Da 2.5 a 12%
Punte compatibili SureOne™ tips
Autoclavabile
Da utilizzare con SureOne™ Tip
Product Line Elite
Tipo Micro Pipette
Volume (sistema metrico) Da 0.2 a 2 μl
Stile delle dita Ergonomico
Include Certificato di calibrazione, strumento di calibrazione in laboratorio
Incrementi 0.002 μl
Collegamento punta sicuro Espulsione a sfioro del puntale
Warranty 3 Years
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.