Learn More
Fisherbrand™ Erlenmeyer Flask Clamps for Ultrasonic Units
Codice prodotto. 10136372 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
1000mL erlenmeyer flask
250mL Erlenmeyer flask
50 mL Erlenmeyer Flask
500 mL Erlenmeyer Flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10136372
Safely and securely attach Erlenmeyer flasks to Fisherbrand™ ultrasonic cleaning units. Fisherbrand™ Erlenmeyer Flask Clamps are manufactured using strong and durable stainless steel for superior stability.
  • Safe and secure attachment
  • Manufactured from strong and durable stainless steel
  • Provides superior stability
Specifica
Tipo Flask Clamp
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ultrasonic Cleaner
Da utilizzare con (applicazione) 250mL Erlenmeyer flask