Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini per conservazione criogenica a filettatura interna ed esterna
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 ml
2 ml
5 ml
Stile filo:
Esterna
Internal
Interno
Materiale chiusura:
HDPE
Polipropilene
Polypropylene
Unit Size:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
Description
Fiale disponibili con filettatura esterna e chiusure in HDPE per tecniche asettiche oppure con filettatura interna, chiusure in polipropilene e guarnizione in silicone per una tenuta ermetica
- Sterile; non autoclavabile
- Prodotto non citotossico, apirogeno
- Grande area scrivibile bianca
- Graduazioni con incrementi di 0.5 ml
- Per l'impiego con i codificatori a colori Fisherbrand per facilitare l'identificazione dei campioni
Filettatura esterna
- Fondo conico
- Polietilene ad alta densità
- Autoportante
- Guarnizione in silicone
- Polipropilene
- Fondo conico o sferico e piede a stella
Fiale da impiegare esclusivamente per scopi di ricerca; non per diagnosi in vitro o impieghi parenterali.
Per la conservazione di materiali biologici in congelatori meccanici o in azoto liquido in fase vapore
Certifications
Marchio CE
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.53 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13.5 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Sterilità | Sterile |
| Volume (sistema metrico) | 5 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per lo stoccaggio di materiali biologici in congelatori meccanici o nella fase vapore dell'azoto liquido |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.62 pollici |
| N. per custodia | 20 |
| N. per confezione | 50 |
| Stile | Conico |
| Show More |