Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Cell for Magic Stirrer-Semi-Micro With PTFE Lids, 4 Clear Windows
Codice prodotto. 15256013 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1500 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15256013
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
PTFE lid or stopper
Fit standard spectrophotometer cell holders
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Reduce reagent use with micro cells
  • Wavelength range for all cells is 200 to 2500nm
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Specifica
Tipo Semi-micro Fluorescence Cell
Capacità (sistema metrico) 1500 μL
Materiale Quartz
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 4mm
Quantità Ea., 4 Ea./Cs.
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 49.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forma Rectangle