Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Macro Cell With PTFE Stopper, 4 Clear Windows
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3000 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Specifica
Specifica
| Tipo | Macro Fluorescence Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 3000 μL |
| Materiale | Quartz |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 10mm |
| Quantità | 2/Pk., 8 Pk./Cs. |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Spectrophotometer Cell Holder |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Vedi altri risultati |