Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Macro Cells With PTFE Lids
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 4 Pk./Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Specifica
Specifica
| Tipo | Macro Fluorescence Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 3000 μL |
| Materiale | Quartz |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 10mm |
| Quantità | 4/Pk., 4 Pk./Cs. |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Spectrophotometer Cell Holder |
| Vedi altri risultati |