Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Micro Cells With PTFE Lids
Codice prodotto. 15205993 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 μL
45 μL
100 μL
Lunghezza del percorso:
1.5 mm
3 mm
10 mm
Descrizione:
Center H: 15mm
Center H: 8.5mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15205993
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
PTFE lid or stopper
Fit standard spectrophotometer cell holders
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Reduce reagent use with micro cells
  • Wavelength range for all cells is 200 to 2500nm
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
  • Center H: 8.5mm
Specifica
Tipo Micro Fluorescence Cell
Descrizione Center H: 8.5mm
Capacità (sistema metrico) 45 μL
Materiale Quartz
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 3mm
Quantità Ea., 4 Ea./Cs.
Lunghezza del percorso 3 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forma Rectangle