Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Micro Cells With PTFE Lids
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 μL
45 μL
100 μL
Lunghezza del percorso:
1.5 mm
3 mm
10 mm
Descrizione:
Center H: 15mm
Center H: 8.5mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Beschreibung
Beinhaltet
PTFE lid or stopper
- All cells are 12.5mm wide
- 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
- Reduce reagent use with micro cells
- Wavelength range for all cells is 200 to 2500nm
- Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Micro Fluorescence Cell |
| Descrizione | Center H: 15mm |
| Capacità (sistema metrico) | 12 μL |
| Materiale | Quartz |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 1.5mm |
| Quantità | Ea., 2 Ea./Cs. |
| Lunghezza del percorso | 1.5 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur