Learn More
Fisherbrand™ Puntali con barriera aerosol per caricamento di gel
Help minimize liquid retention
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.94500kg
Codice prodotto. 11967734
  • 80.95€ / pezzi 1020
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • No RNase or DNase contamination
  • Natural color
  • For use with, but not limited to: Biohit Proline™ Electronic, BrandTech™ Transferpette™, Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Focus, Fisherbrand™ Finnpipette™, Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™, Jencons Sealpette™ Electronic, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™, Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™, Pipetman™, Rainin™, Vistalab Ovation
Specifica
Specifica
10 to 100 μL
Sterile
2.7 in.
Help minimize liquid retention
Gel Loading
Polypropylene
Filtered
Natural
69 mm
Rack
Racked