Learn More
Fisherbrand™ Puntali per caricamento di gel, 1-200 μl
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sí
Imballaggio:
BP
HR, 10 x 96
HRS, 10 x 96
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Descrizione
La scelta ideale per un caricamento facile e preciso dei pozzetti per l'elettroforesi su gel
- Puntali rotondi per il caricamento gel
- Facilità di caricamento gel da 0.6 mm
- Le applicazioni comprendono gel di agarosio per DNA, 2-D e SDS PAGE, gel capillari e sequenziamento
- Con certificazione di un laboratorio indipendente
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1 - 200 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sí |
| Colore | Incolore |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.75 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6.98 cm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase Free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per sequenziamento di DNA o caricamento di gel per elettroforesi |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.6 mm |
| Formato | In rack |
| Vedi altri risultati |