Learn More
Fisherbrand™ Precleaned Glass EPA Vials
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11563552 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
40 mL
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 11563552
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Packaged in partitioned trays
Glass vials for collection of water and soil samples for Volatile Organic Analysis.
  • Borosilicate glass Clear vials for general analysis; amber vials for light-sensitive materials
  • GPI thread, 24-400
Compliance
Precleaned to meet or exceed EPA standards for volatile organic analysis
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.1 in.
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 40 mL
Da utilizzare con (applicazione) For light sensitive materials
Altezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Include 0.125 in. PTFE/silicone septa, open-top polypropylene screw caps
Volume (sistema imperiale) 10 dr.
Volume (sistema metrico) totale 40 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Spessore (sistema metrico) 3.17 mm
Certificazione/Conformità EPA
Tipo Vial