Learn More
Fisherbrand™ 51 Expansion Glass Shell Vials with Plug Style Closures
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.7 mL
7.4 mL
25.8 mL
Altezza (sistema metrico):
45 mm
51 mm
65 mm
Volume (sistema imperiale):
1 dr.
2 dr.
7 dr.
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
19 mm
29 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Descrizione
Straight-sided shell vials are ideal for dry contents.
- TITESEAL™ vials
- Plain tops
- Open-bottom plug style plastic closures, unattached
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Order Info
Vials without closures use corks (sold separately)
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 29 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Sterilità | Non-sterile |
| Monouso | Single-use |
| Volume (sistema metrico) | 25.8 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for storing dry products |
| Volume (sistema imperiale) | 7 dr. |
| Product Line | TITESEAL |
| Volume (sistema metrico) totale | 25.8 mL |
| Vedi altri risultati |