Learn More
Fisherbrand™ Glassware-Rescuer Diamond File
Codice prodotto. 11784386 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11784386
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Never discard chipped glassware again
  • Half-round shape with nonslip faceted handle
  • Smooths sharp edges
  • Scores glass tubing
Order Info
File diameter, 1/4 in. (6mm). File length, 4 in. (10cm). Overall length, 8 in. (20cm).
Specifica
Forma Half-Rounded
Product Type Rescuer Glassware Diamond file
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Include Non-slip faceted handle
Tipo di maniglia Nonslip Faceted
Lunghezza (sistema metrico) 20.3 cm