Learn More
Fisherbrand™ Becher in polistirene graduati
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 ml
250 ml
800 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±2% |
| Diametro (sistema imperiale) base | 2.6 in. |
| Diametro (sistema imperiale) parte superiore | 3.62 in. |
| Diametro (sistema metrico) base | 6.6 cm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 9.1 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Materiale | Polistirene |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.19 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 8.1 cm |
| Include | Quattro beccucci per versare |
| Vedi altri risultati |