Learn More
Fisherbrand™ Becher in polistirene graduati
Codice prodotto. 11778549 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 ml
250 ml
800 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11778549
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I becher economici monouso sono eccellenti contenitori per campioni
Economical throwaway beakers with four-way pour spout for flexibility
  • Chemical resistant to dilute or weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases Withstand temperatures to 93°C (200°F)
  • Graduations in mL and oz., accurate to ±2%
Specifica
Accuracy ±2%
Diametro (sistema imperiale) base 3.98 in.
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 5.1 in.
Diametro (sistema metrico) base 10.1 cm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 12.9 cm
Capacità (sistema metrico) 800 ml
Materiale PS (polistirene)
Altezza (sistema imperiale) 4.17 in.
Altezza (sistema metrico) 10.59 cm
Include Quattro beccucci per il travaso
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 200 °F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 93 °C
Tipo Becher
Monouso
Graduated