Learn More
Fisherbrand™ HDPE Liquid Samplers
Codice prodotto. p-166116 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
1.8 m
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia:
6 ft.
Larghezza (sistema metrico):
7.62 cm
Larghezza (sistema imperiale):
3 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16562440
For industrial and environmental applications.
Chemical-resistant, high-density polyethylene samplers ideal for use in corrosive environments and hard-to-reach places.
  • 500mL bottle screws into the end of handle and is filled via four ports
  • Handle is supplied in two pieces
  • Reusable
  • Handle O.D: 1.25 in. (3.2cm)
Order Info
Additional liquid sampler sizes available. To order, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Specifica
Product Type Liquid Sampler
Materiale HDPE
Da utilizzare con (applicazione) For industrial and environmental applications
Diametro (sistema imperiale) maniglia 1.25 in.
Diametro (sistema metrico) maniglia 3.2 cm
Altezza (sistema imperiale) 81.06 in.
Altezza (sistema metrico) 205.89 cm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 6 ft.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 1.8 m
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.62 cm