Learn More
Fisherbrand™ Sessole per applicazioni pesanti
Codice prodotto. 10202853 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.89 l
Size:
piccolo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10202853
Marca: Fisherbrand™ 0627610
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Materiale in HDPE resistente.
  • Le sessole grandi sono realizzate in polietilene per impieghi pesanti
  • Per numerose applicazioni industriali
  • Le sessole grandi sono robuste e disponibili in due misure
Order Info
Sono disponibili sessole di altri formati. Per gli ordini, rivolgersi al rappresentante del servizio clienti di Fisher Scientific.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.5 galloni
Capacità (sistema metrico) 1.89 l
Colore Bianco
Product Type Sessola per attività intensive
Da utilizzare con (applicazione) Progettato per numerose applicazioni industriali
Lunghezza (sistema imperiale) 5.87 pollici
Size piccolo
Larghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Larghezza (sistema metrico) 15.24 cm
Dimensioni (L x P) 5.87 x 6 x 13.5 in (14.9 x 15.24 x 34.29 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5.5 pollici
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 13.97 cm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 14.9 cm