Learn More
Fisherbrand™ Crogioli alti in porcellana
Codice prodotto. 13439699 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
24 mm
31 mm
35 mm
43 mm
50 mm
53 mm
65 mm
Altezza (sistema metrico):
15 mm
20 mm
26 mm
29 mm
37 mm
40 mm
43 mm
54 mm
Spessore (sistema metrico):
1.5 mm
1.8 mm
2 mm
2 mm
2.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Avviso: La velocità di riscaldamento e di raffreddamento non deve superare 200 °C l'ora e la temperatura di esercizio massima è di 1150 °C
Codice prodotto. 13439699
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Avviso: La velocità di riscaldamento e di raffreddamento non deve superare 200 °C l'ora e la temperatura di esercizio massima è di 1150 °C
°°
Resistono fino a una temperature di 1150 °C (2102 °F)
  • Satinatura interna ed esterna ad eccezione della superficie inferiore esterna e del bordo
Order Info
Copertura in vendita separatamente
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Temperatura max (sistema metrico) °
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Peso (sistema metrico) 15 g
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 35 mm
Altezza (sistema metrico) 29 mm
Product Type Crogiolo