Learn More
Fisherbrand™ Rack portaprovette a quattro vie con interblocco
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Descrizione
Rack per provette personalizzabile. I rack per provette a quattro vie a incastro Fisherbrand™ sono caratterizzate da un ingegnoso sistema di provette a 4 vie con interblocco. Possibilità di ruotare i rack per ospitare provette da 50 ml, 15 ml, 1.5 ml o 0.5 ml e di agganciarli insieme per ottenere la dimensione del rack necessaria. In robusto polipropilene autoclavabile.
Create a customized tube rack: rotate and connect.
Rotate each rack for the tube size you need. Each rack can accommodate:
- 4 x 50 mL conical tubes (Well Dia: 30 mm),
- 12 x 15 mL conical tubes (Well Dia: 17.5 mm),
- 32 x 1.5 mL microtubes (Well Dia: 11.6 mm), or
- 32 x 0.5 mL microtubes (Well Dia: 8.2 mm).
Connect racks to increase the capacity of your tube rack:
- Unique system of tabs and slots that can link together
- Create as large a rack as you need for your benchtop applications
- Available in a range of colors for fun color-coding and easy identification
Order Info
Dimensioni: 2 L x 3.5 P x 7 pollici A (5 x 8.9 x 17.8 cm)
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack per microprovette a 4 vie |
| Matrice | 4 x 8, 1 x 4, 2 x 6 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Blu |
| Capacità | 4 provette coniche da 50 ml, 12 provette coniche da 15 ml, 32 microprovette da 1.5 ml o 32 microprovette da 0.5 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 4, 12, 32 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | Yes, Interlocking |
| Vedi altri risultati |