Learn More
Fisherbrand™ Spatola ad L per distribuzione di cellule
Codice prodotto. p-4249846 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1/Pouch, 100 Pouches/Cs.
10/Pouch, 50 Pouches/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 15615467
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideali anche per la diffusione uniforme delle colture batteriche
Ideale per la diffusione uniforme della cultura batterica
  • Monouso
  • La superficie a diffusione uniforme con una leggera inclinazione verso l'alto riduce il rischio di danneggiare il campione di agar
  • La forma a L consente l'applicazione su tutta la superficie della piastra di Petri o della piastra
  • Il polipropilene blu presterilizzato elimina la necessità di esposizione a fiamma o la sterilizzazione in autoclave
Specifica
Monouso
Colore Blu
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastra per colture di agar
Quantità 10/Pouch, 50 Pouches/Cs.
Forma A L
Materiale Polipropilene
Product Type Spalmatore per cellule
Sterilità Sterili
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la diffusione uniforme delle colture batteriche; la diffusione uniforme con una leggera inclinazione verso l'alto riduce il rischio di danneggiare il campione di agar