Learn More
Fisherbrand™ Lab Hazard Warning Label Refills
Codice prodotto. p-4908214 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Testo di visualizzazione:
Corrosive
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 17477282
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Printed in safety colors.
For use with Fisherbrand™ Lab Hazard Warning Label Dispenser (cat. no. 15931).
  • Tape rolls preprinted with warnings in safety colors: POISON (yellow on black); CORROSIVE (black on yellow); FLAMMABLE (red on white); and RADIOACTIVE (red on yellow)
  • Serrated tear-off edge for easy tape separation
  • Approximately 200 imprints per roll
Order Info
Each tape roll measures 0.50 in. W x 22 yd. L (13mm x 20m)
Specifica
Colore Assorted
Formato Nastro
Product Type Corrosive Warning Refill Tape
Testo di visualizzazione Corrosive
Da utilizzare con (applicazione) Printed in safety colors
Quantità 4/Cs.
Lunghezza (sistema imperiale) 57 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 20.3 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.